Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 HQ Plasmid DNA Purification Kit
Descripción
Includes
El PureLink HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit incluye suficientes columnas PureLink, tubos de recolección, tubos de elución y reactivos para 100 purificaciones.
El kit de purificación de ADN plasmídico PureLink HQ 96 se ha diseñado para el aislamiento de alto rendimiento de ADN plasmídico de alta calidad a partir de células bacterianas. Se puede utilizar con un colector de vacío o una centrífuga y es compatible con estaciones de trabajo de manipulación automatizada de líquidos.
El kit de purificación de ADN plasmídico PureLink HQ 96 ofrece las siguientes ventajas:
• Capacidad para aislar hasta 10 µg de ADN plasmídico por pocillo
• Diseñado para aislar ADN plasmídico de alta calidad en 30-45 minutos
• Contaminación mínima del ADN genómico en el ADN plasmídico purificado
• Compatible con estaciones de trabajo de manipulación automatizada de líquidos
• Rendimiento fiable del ADN plasmídico purificado en aplicaciones posteriores como la transfección de células de mamíferos
Descripción general del proceso
Las células bacterianas se cosechan y se resuspenden en el tampón de resuspensión con RNasa. Las células se lisan mediante un procedimiento de lisis celular alcalino/SDS. El lisado se neutraliza y las condiciones se ajustan para su posterior unión. Después de la aclaración del lisado usando la placa de aclaración PureLink HQ 96, el lisado se procesa mediante de la placa de unión PureLink HQ 96. El ADN se une a la membrana a base de sílice de la placa y las impurezas se eliminan lavando con el tampón de lavado. El ADN se eluye en tampón de elución de baja sal o agua.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | En el kit se suministran suficientes reactivos para realizar 384 (4 × 96) aislamientos. Los reactivos incluyen: • Tampón de resuspensión (R1) • Tampón de lisis (L1) • Tampón de neutralización/unión (B1) • Tampón de lavado (W1) • Tampón de elución; 10 mm de Tris-HCl, pH 8,5 (E1) • RNasa A • Placa de aclaración PureLink HQ 96 • Placa de unión PureLink HQ 96 • Placa receptora • Lámina adhesiva para placas |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Isolation Technology | Placa de sílice |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Tipo de producto final | ADN plasmídico |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo de manipulación de líquidos automatizada |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, transfección, secuenciación, transformación, clonación |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| N.º de reacciones | 4 x 96 preparaciones |
| Escala preparativa | <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) |
| Mostrar más |