Learn More
Invitrogen™ pRSET A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Código de producto. 10113802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10113802 20μg 1 set
1 options
Código de producto. 10113802 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V35120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
Se suministran 20 μg de cada vector pRSET A, B y C liofilizados. También se incluyen stab de E. coli TOP10F', stab de E. coli BL21(DE3)pLysS y stab de E. coli de control de BL21 pRSET/lacZ.
Diseñado para la expresión procariota de alto nivel controlada por el potente promotor T7 bacteriófago
  • La expresión es inducida por la producción de ARN polimerasa T7 en BL21(DE3) E. coli
  • Estas células también producen lisozima T7 para reducir la expresión basal de genes diana
  • El vector pRSET ofrece un promotor T7 bacteriófago para la expresión de alto nivel
  • Secuencia del gen 10 T7 para proporcionar estabilidad de proteínas
  • Etiqueta polihistidina (6xHis) N-terminal para una rápida purificación con resina quelante de níquel y detección con anticuerpos Anti-HisG
  • Epítopo N-terminal Xpress para la detección con el anticuerpo anti-Xpress
  • Sitio de escisión de enterocinasa para la eliminación de la etiqueta de fusión
  • Cada uno de los tres vectores proporcionados (A, B y C) tiene una secuencia de codificación de etiqueta N-terminal en un marco de lectura diferente en relación con el sitio de clonación múltiple para simplificar la clonación sin cambio de pauta de lectura del gen
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Agente inductor IPTG
Promotor T7
Tipo de producto Vector de expresión bacteriana
Agente de selección (eucariótico) Ninguno
Contenido y almacenamiento Se suministran 20 μg de cada vector pRSET A, B & C liofilizados. También se incluyen los medios de control de E. coli TOP10F´ BL21(DE3)pLysS y BL21 pRSET/lacZ. Conserve losmedios de E. coli a 2–8°C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Hendidura Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa)
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x)
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pRSET