Learn More
Invitrogen™ Proteinasa K, recombinante
Código de producto. 11578916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11578916 100 mg 100 miligramos
10124532 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11578916 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 25530015
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permanece activo en diversas condiciones
La proteinasa K del hongo Engyodontium album es una proteasa serina inespecífica que es útil para la digestión de proteínas en general.
  • En un amplio intervalo de pH: actividad óptima entre 6,5 y 9,5
  • Bajo condiciones de desnaturalización: p. ej., en presencia de urea o SDS
  • En presencia de agentes de quelato metálico – p. ej., EDTA
  • En temperaturas comparativamente altas: la temperatura de digestión óptima es de 65°C
  • Filtro de proteínas: P
Aplicaciones
Extracción de endonucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN; preparación de secciones de tejido para hibridación in situ.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de exodesoxirribonucleasa y endodesoxirribonucleasa; forma líquida probada para comprobar la ausencia de actividad de ARNasa.
Definición de la unidad
Una unidad de Manson se describe como la cantidad de enzima que libera 1µmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C usando hemoglobina como sustrato.
Chip-con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, aislamiento de ARN total
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Un vial
Almacénese en el refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Proteinase K
Formulario Polvo