Learn More
Invitrogen™ ProQuest™ Two-Hybrid System with Gateway™ Technology
Descripción
Includes
El sistema ProQuest Two-Hybrid incluye vectores de expresión de levaduras pDEST32, pDEST22 y pEXP-AD502 para la generación de proteínas de fusión de dominio de unión de ADN GAL4 y dominio de activación de GAL4, y la mezcla de enzimas LR Clonase II, una reserva de glicerol de la cepa de levadura MaV203, así como controles positivos y negativos para el ensayo de dos híbridos.
- Reconstituye un factor de transcripción funcional que activa los genes indicadores integrados de forma cromosómica en los que el crecimiento de células en medios selectivos supervisa la activación transcripcional
- Permitir la generación rápida y fácil de construcciones de cebo y presas, y facilitar la aplicación posterior
- Vectores de DBD (dominio de unión de ADN) y AD (dominio de activación) con bajo número de copias (ARS/CEN) para controlar la sobreexpresión y aumentar la reproducibilidad
- Tres diferentes genes indicadores (HIS3, URA3 y lacZ) con regiones promotoras independientes para eliminar rápidamente falsos positivos
- El gen indicador URA3 permite la selección tanto positiva como negativa, permitiendo técnicas avanzadas de dos híbridos, como la inversa de dos híbridos
- Un conjunto de interacciones de control basadas en Gateway de fuerte a débil para evaluar los resultados y evaluar la fuerza de la interacción que se está probando
Interacciones entre proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, dos-híbridos de levadura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema híbrido doble |
| Gen marcador | Beta-Gal (lacZ), HIS3, URA3 |
| Contenido y almacenamiento | El sistema ProQuest™ Two-Hybrid incluye vectores de expresión de levaduras pDEST™32, pDEST™22 y pEXP-AD502 para la generación de proteínas de fusión de dominio de unión de ADN GAL4 y dominio de activación de GAL4, y la mezcla de enzimas LR Clonase™ II, una reserva de glicerol de la cepa de levadura MaV203, así como controles positivos y negativos para el ensayo de dos híbridos. Almacene los componentes del kit a -80 °C. Se garantiza la estabilidad durante seis meses si se almacena correctamente. |
| ensayo | Ensayo de dos híbridos |
| Sistema de expresión | Levadura |
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | Gateway, ProQuest |