Learn More
Invitrogen™ Vestores pPICZ A, B y C Pichia
Código de producto. 17124629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
17124629 20μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 17124629 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V19020
Includes
El kit de expresión EasySelect Pichia incluye 20 μg de pPICZ A, B y C y pPICZ A, B y C, cepas Pichia PastoriX-33 (tipo salvaje), GS115 (his4), KM71H (arg4 aox1::ARG4), y las cepas de control para la expresión intracelular y secretada, 250 mg de Zeocin, medios (YP e YNB), kit de transformación EasyComp Pichia, 2 μg cada uno de 5' AOX1, 3' AOX1 y cebadores de secuenciación de factores α. Se proporciona un control de expresión positiva de lacZ con pPICZ.
Diseñados para una clonación y selección sencillas, una expresión de alto nivel y una rápida detección y purificación de la proteína recombinante
  • Estos vectores contienen el gen de resistencia Zeocin™ para la selección directa de cepas integradas con múltiples copias
  • Al seleccionar con cantidades crecientes de Zeocin, se obtienen cepas con múltiples copias del gen de interés integradas en el genoma
  • El aumento del número de copias del gen de interés en recombinante Pichia puede dar lugar a mayores niveles de expresión
  • Promotor inducible AOX1 para una expresión de alto nivel en etiqueta Pichia pastoris c-mycepitope para una cómoda detección con anticuerpos Anti-myc
  • Etiqueta polihistidina (6xHis) C-terminal para una rápida purificación con resina quelante de níquel y detección con anticuerpo anti-His (C-terminal)
  • El vector pPICZ también presenta una señal de secreción para el transporte eficiente de las proteínas al medio
Sistemas de expresión de Pichia pastoris, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor AOX1
Tipo de producto Vector de expresión de Pichia
Contenido y almacenamiento 20 μg cada uno de pPICZ A, B, & C suspendido en 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0. También se incluye una cepa de control positivo GS115/pPICZ/lacZ.
Conservar los vectores de -5 a -30°C.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Zeocin™ (Zeor)
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo c-Myc
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pPIC