Learn More
Invitrogen™ Reactivo PLUS™
Código de producto. 10287052
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,85 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10287052 0,85 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10287052 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11514015
Includes
Contiene un vial (0,85 ml) de reactivo PLUS.
Se utiliza junto con diversos reactivos de transfección, como el reactivo Lipofectamine™, para mejorar la eficacia de transfección en líneas de células adherentes
  • Algunos clientes descubren que al utilizar el reactivo PLUS, es necesaria una menor optimización de la concentración de ADN para lograr un alto rendimiento de transfección
  • La adición del reactivo PLUS también puede reducir la cantidad de ADN y lípidos requeridos en aproximadamente la mitad cuando se compara solo con los lípidos
  • El reactivo PLUS se ha diseñado específicamente para ampliar la matriz de tipos celulares transfectables
  • Cuando se utiliza con el reactivo Lipofectamine, el reactivo PLUS ha demostrado que mejora la transfección de BHK-21, NIH 3T3 y otras líneas celulares
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un vial (0,85 ml) de reactivo PLUS™. Almacenar a 4 °C. No la congele.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, plásmidos de ARNi (shRNA, miR)
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos PLUS
Tipo de producto Reactivo
Cantidad 0,85 mL
Compatible con suero
Condiciones de envío Hielo húmedo