Learn More
Invitrogen™ pLenti6/TR Vector Kit
Código de producto. 10297092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10297092 1 kit 5 g
1 options
Código de producto. 10297092 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V48020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
El kit de vector pLenti6/TR incluye 20 μg de vector pLenti6/TR y 50 mg de blasticidina.
Crear líneas celulares estables que expresen altos niveles de proteína represora de tetraciclina (TR) bajo el control del promotor CMV
Este vector contiene elementos que permiten el envasado de la construcción en partículas lentivirales y el marcador de resistencia a la blasticidina para la selección de líneas celulares. El vector pLenti6/TR está diseñado para su uso con el sistema de ARNi lentiviral H1 inducible BLOCK-iT™, el kit de vectores de entrada ARNi H1 inducible BLOCK-iT y el sistema de expresión lentiviral ViraPower™ T-Rex™.
ARNhc y miARN lentiviral, expresión en mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, expresión regulada, entrega de genes virales, ARNi basado en virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de vectores de expresión de ARNi
Contenido y almacenamiento El kit de vectores pLenti6/TR incluye 20 µg de vectores pLenti6/TR y 50 mg de blasticidina. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Método de clonación Gateway™
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Tipo de entrega Lentivírico
Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
Vector pLenti
Promotor CMV
Formato Kit
Línea de productos BLOCK-iT
Para utilizar con (aplicación) Expresión viral
Cantidad 1 kit