Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Código de producto. 11598656
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11598656 500 reacciones 500 reacciones
11588656 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11598656 Proveedor SuperScript™, Platinum™, SYBR™ N.º de proveedor 11746500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Combine unas potentes tecnologías de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis riguroso y exacto de la expresión génica.
Los kits One-Step qRT-PCR con ROX combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de alto rendimiento de un solo paso. La transcriptasa inversa SuperScript™ III registra mayores producciones de ADNc de longitud completa para una representación más amplia de los genes. La ADN polimerasa Platinum™ Taq se activa más rápido y de forma más completa que otras enzimas de inicio rápido para proporcionar una amplificación más sensible. Colorante de referencia ROX premezclado a concentración óptima para instrumentos ABI.
  • Proporciona un sistema de qRT-PCR muy eficaz y rentable con detección SYBR Green I.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección SYBR
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT
Línea de productos Platinum, SYBR, SuperScript
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ARN