Learn More
Invitrogen™ Sistema de RT-PCR SuperScript™ III de un paso con ADN polimerasa Platinum™ Taq
Código de producto. p-4926546
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
25 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10464022 25 reacciones 25 reacciones
10082922 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 10464022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12574018
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Diseñado para la detección y el análisis de moléculas de ARN sensibles, reproducibles y de punto final mediante RT-PCR
El sistema SuperScript III One-Step RT-PCR con DNA polimerasa Platinum Taq utiliza una formulación práctica de un solo paso para realizar tanto la síntesis de ADNc como la amplificación de PCR en un solo tubo mediante cebadores específicos de genes y ARN objetivo de ARN total o ARNm. El sistema utiliza una mezcla de transcriptasa inversa SuperScript III y ADN polimerasa Platinum Taq en un tampón de reacción optimizado, y puede detectar una gran variedad de objetivos de ARN, desde 200 pb hasta 4,5 kb. La cantidad de material de partida puede oscilar entre 0,01pg y 1 μg de ARN total.
  • Sensibilidad: detección rutinaria de hasta solo 0,01 pg de ARN total.
  • Comodidad: formato de un paso que ofrece rapidez, comodidad y una menor variabilidad entre reacciones
  • Especificidad: utiliza RT SuperScript III para la síntesis de ADNc hasta 55°C, para un priming más específico con primers específicos de genes.
  • Tamaño del amplicón: detección compatible de objetivos de hasta 4,5 kb de longitud para una mayor flexibilidad
Transcriptasa inversa SuperScript III La transcriptasa inversa SuperScript III es una versión de la transcriptasa inversa (RT) del virus de la leucemia murina de Moloney (M-MLV) que se ha diseñado para reducir la actividad de la RNAsa H y proporcionar mayor estabilidad térmica. La enzima puede sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 45 a 60 °C, y proporcionar una mayor especificidad, mayor producción de ADNc y más cantidad de producto de cadena completa que otras transcriptasas inversas. Puesto que la transcriptasa inversa SuperScript III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosómico, se puede emplear para sintetizar ADNc a partir de ARN total. ADN polimerasa Platinum Taq La ADN polimerasa Platinum Taq es una ADN polimerasa Taq recombinante que incluye un anticuerpo patentado que bloquea la actividad polimerasa a temperatura ambiente. La actividad se restablece después del paso de desnaturalización del ciclo de PCR a 94°C, y proporciona un sistema automático de “inicio en caliente” en la PCR para mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento. Tamaño del producto final: 4,5 kb o menos.
RT-PCR en un paso, PCR y PCR en tiempo real, RT-PCR, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla Superscript III RT/Platinum Taq, 50 μl
• Mezcla de reacción 2X, 1 ml
• Sulfato de magnesio, 500 μl (5 mM)
Almacenar los componentes entre –30 °C y –10 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción 30 min
Técnica RT-PCR de 1 pasos
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 25 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript III
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final PCR amplificada, ADNc
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 25 reacciones
Formato de reacción Componentes premezclados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 4,5 kb
Material de partida ARN