Learn More
Invitrogen™ Sistema de RT-PCR SuperScript™ III de un paso con ADN polimerasa Platinum™ Taq
Descripción
The SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq DNA Polymerase is designed for the sensitive, reproducible, end-point detection and analysis of RNA molecules by RT-PCR. Using this convenient one-step formulation, you can perform both cDNA synthesis and PCR amplification in a single tube using gene-specific primers and target RNAs from either total RNA or mRNA. The system uses a mixture of SuperScript III Reverse Transcriptase and Platinum Taq DNA polymerase in an optimized reaction buffer, and it can detect a wide range of RNA targets, from 200 bp to 4.5 kb. The amount of starting material can range from 0.01 pg to 1 μg of total RNA.
• Sensible: detección rutinaria hasta en 0,01 pg de ARN total (consulte la figura)
• Comodidad: formato de un paso que ofrece rapidez, comodidad y menor variabilidad de reacción a reacción
• Especificidad: use RT SuperScript® III para la síntesis de ADNc hasta 55°C, para un priming más específico con primers específicos de genes (consulte figura)
• Tamaño Amplicon: detección compatible de objetivos de hasta 4,5 kb de longitud para una mayor flexibilidad
Transcriptasa inversa SuperScript® III La transcriptasa inversa
SuperScript® III es una versión de M-MLV RT que se ha diseñado para reducir la actividad de ARNasa H y proporcionar una mayor estabilidad térmica. La enzima puede sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 45–60°C, proporcionando una mayor especificidad, mayor producción de ADNc y más cantidad de producto de cadena completa que otras transcriptasas inversas. Como la RT SuperScript® no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosomal, se puede emplear para sintetizar ADNc a partir de ARN total. ADN polimerasa
Platinum® Taq La ADN polimerasa
Platinum® Taq es una ADN polimerasa Taq recombinante complejo con un anticuerpo patentado que bloquea la actividad de la polimerasa a temperaturas ambiente. La actividad se restaura después del paso de desnaturalización del ciclo de PCR a 94 °C, proporcionando un sistema automático de inicio en caliente en la PCR para mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Mezcla Superscript III RT/Platinum Taq, 50 μl |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Kit |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq Platinum |
| Velocidad de reacción | 30 min |
| Técnica | RT-PCR de 1 pasos |
| Temperatura óptima de reacción | 50 °C |
| Cantidad | 25 reacciones |
| Mostrar más |