Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit with ROX, for ABI 7000, 7300, 7700, and 7900(HT) instruments
Código de producto. 10583513
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10583513 500 reacciones 500 reacciones
10504863 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583513 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11754500
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Paso de purificación de ARN no necesario por lo que ahorra tiempo y dinero
El kit CellsDirect One-Step qRT-PCR proporciona resultados de qPCR en tiempo real altamente sensibles y específicos directamente a partir de células, sin necesidad de realizar un paso de purificación de ARN.
Agilice su flujo de trabajo: en la RT-PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) tradicional, primero se aísla el ARN de las células en un procedimiento que requiere mucho tiempo y que puede llevar a la pérdida de material. Mediante el kit CellsDirect One-Step qRT-PCR, se lisan las células y se añade el lisado completo directamente a una reacción de qRT-PCR de un solo paso con un manejo y una pérdida de muestra mínimos.
Ideal para su aplicación qRT-PCR: la tecnología CellsDirect está validada para estudios de expresión génica que involucran muestras limitadas, y es adecuada para la validación de reservas de ARNi. Los kits de qRT-PCR de un paso CellsDirect son especialmente valiosos para aplicaciones de alto rendimiento, puesto que eliminan los costosos y lentos pasos de purificación de ARN. El kit CellsDirect One-Step qRT-PCR también se puede utilizar para detectar objetivos de ADN genómico.
Los kits CellsDirect One-Step qRT-PCR pueden utilizarse junto con sondas de hidrólisis (por ejemplo, TaqMan™) o primers fluorogénicos LUX™.
  • Eficacia: Ofrece un importante ahorro de tiempo y costes para un mayor rendimiento.
  • Comodidad: La mezcla de enzimas incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III y ADN polimerasa Platinum™ Taq.
  • Sensibilidad: Al no requerir un paso de aislamiento del ARN independiente, se aumenta la sensibilidad puesto que se minimiza la pérdida de muestras
  • Amplio intervalo de detección: Detecta objetivos en muestras de entre una sola célula y 10 000 células.
  • Versatilidad: Compatible con una amplia variedad de estirpes celulares y muestras recogidas por LCM (microdisección por captura láser).
  • Para uso con instrumentos ABI 7000, 7300, 7700 y 7900(HT)
Este kit incluye una mezcla de reacción 2X que contiene colorante de referencia ROX™. También está disponible un kit equivalente que contiene un tubo separado de colorante de referencia ROX.
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 10 ml de tampón de resuspensión
• 1 ml de potenciador de lisis
• 2 × 1,25 ml de ADNasa I, grado de amplificación (1 U/µl)
• 800 µl de tampón de ADNasa I 10X
• 2 × 1 ml de EDTA de 25 mM
• 500 µl de mezcla de Taq RT/Platinum™ SuperScript™ III
• 12,5 ml de reacción de la mezcla 2X con ROX™
• 1 ml de MgSO4 de 50 mM
• 12,5 ml de agua tratada con DEPC
• 10 µl de ARN total HeLa (10 ng/µl)
El kit se envía con hielo seco y debe almacenarse a -20 °C
Método de detección Sonda de cebado
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ Mastercycler™ RealPlex, sistemas QuantStudio 3 y 5, sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, sistema QuantStudio 7 Flex, sistema QuantStudio 12k Flex, sistema QuantStudio 6 Flex
Línea de productos CellsDirect, Platinum, SuperScript
Cantidad 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra Células