Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG w/ROX
Product Code. 11538656
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Unit Size:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de reacciones unitSize
11538656 500 reacciones 500 reacciones
11528656 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11538656 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 11743500
This item is not returnable. View return policy
Includes
PCR cuantitativa Platinum™ SuperMix-UDG con ROX; Cloruro magnésico (50 mM)
qPCR SuperMixes con ROX para instrumentos ABI son mezclas de reacción listas para usar para alta especificidad, amplificación en tiempo real de ADNc, ADN genómico o ADN plasmídico.
Las mezclas qPCR SuperMixes con ROX están disponibles en dos formatos:
  • Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG con ROX proporciona un sistema sensible y rentable para la detección de PCR en tiempo real con el colorante SYBR™ Green I.
  • Platinum™ qPCR SuperMix-UDG con ROX ofrece un rendimiento superior con cebadores fluorogénicos (por ejemplo, cebadores LUX™) o sistemas de detección basados en sondas (por ejemplo, TaqMan™)
Order Info
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. Condiciones de envío: Hielo seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • SuperMix UDG de PCR cuantitativa Platinum™ de 12,5 ml con cloruro de magnesio ROX
• 2 × 1 ml (50 mM)
Almacenar a -20 °C en la oscuridad.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT
Línea de productos Platinum
Tipo de producto PCR cuantitativa SuperMix-UDG
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 12,5 mL