Learn More
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix de alta fidelidad
Código de producto. 10545013
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
5000 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10545013 100 reacciones 100 reacciones
10175622 5000 reacciones 5000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10545013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12532016
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Platinum PCR SuperMix High Fidelity is supplied at 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 100 amplification reactions of 50μL each are provided (4 x 1.125mL). Platinum PCR SuperMix High Fidelity Components: 22U/mL complexed recombinant Taq DNA polymerase, Pyrococcus species GB-D thermostable polymerase, and Platinum Taq Antibody; 66mM Tris-SO4 (pH 8.9); 19.8mM (NH4)2SO4; 2.4mM MgSO4; 220μM dNTPs; and stabilizers.
Requires
Plantilla y primers
Inicio en caliente integrado
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification. Designed for high-specificity, high-fidelity DNA amplification, Platinum PCR SuperMix reduces reaction set-up time and only requires the addition of template and primer.
La supermezcla para PCR de alta fidelidad Platinum es una mezcla de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP (desoxinucleótidos) lista para su uso para lograr una amplificación de PCR eficaz. Solo tiene que añadir la plantilla y los primers, lo que reduce el tiempo de preparación a la mitad.
  • Obtener una fidelidad más de seis veces mayor que la ADN polimerasa Taq
  • Amplificar fragmentos de hasta 15 kb
  • Obtener productos compuestos por extremos romos y 3'-A, aunque la mayoría de los extremos tendrá salientes 3'-A
  • Minimizar la optimización de PCR
Uso de la supermezcla para PCR de alta fidelidad Platinum
La supermezcla para PCR de alta fidelidad Platinum se ha diseñado para aplicaciones de amplificación de ADN de alta especificidad y alta fidelidad, tales como la clonación o la mutagénesis. La alta fidelidad se obtiene mediante una mezcla de ADN polimerasa Taq y la corrección de la especie Pyrococcus polimerasa GB-D. La alta especificidad se consigue mediante anticuerpos antiTaq, los cuales permiten una PCR “de inicio en caliente” automático. Esta capacidad de inicio en caliente aumenta la especificidad y la producción, al tiempo que permite que el conjunto de reacciones se realice a temperatura ambiente.
PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.1X
Contenido y almacenamiento • 4 unidades de Platinum PCR SuperMix de alta fidelidad de 1,125 ml
Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 100 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 6 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Mezcla
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 15 kb o menos