Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum™ Taq
Código de producto. 10524253
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10524253 100 reacciones 100 reacciones
10665783 500 reacciones 500 reacciones
10675783 5000 reacciones 5000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10524253 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11304011
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20μL, at 5U/μL) is supplied with a vial of 10X High Fidelity Buffer [600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4] (1.25mL), and a vial of 50mM MgSO4 (1mL).
Ideal para la amplificación de fragmentos de ADN cuando se precisan niveles de producción altos y una amplificación robusta
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
La alta fidelidad se obtiene mediante una mezcla de ADN polimerasa Platinum Taq y la enzima de corrección (actividad exonucleasa 3´→5´) de la especie Pyrococcus polimerasa GB-D. La especificidad de la PCR se ha mejorado con la incorporación de tecnología de “arranque en caliente” automático de Platinum.
  • Fidelidad: más de seis veces mayor fidelidad que la ADN polimerasa Taq.
  • Tamaño del amplicón: amplificación de fragmentos de hasta 15 kb
  • Comodidad: conjunto de reacción a temperatura ambiente
  • Aplicaciones: amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas; y RT-PCR
Definición de la unidad
  • Una unidad de ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum™ Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 min a 74 °C
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, análisis de metilación, PCR, PCR y en tiempo real, PCR, ARNi, investigación en epigenética y ARN no codificante, secuenciación de Sanger, accesorios de tecnología y de secuenciación de Sanger, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 x 20 μl de ADN polimerasa Platinum Taq de alta fidelidad (5 u/µl)
• 1 x 1,25 ml del tampón de alta fidelidad 10X [600 mM de Tris-SO4 (con un pH de 8,9), 180 mM de (NH4)2SO4]
• 1 x 1 ml de MgSO4 de 50 mM
Almacenar a una temperatura de entre -10 °C y -30 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto ADN polimerasa de alta fidelidad
Cantidad 100 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 6X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Mezcla
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 20 kb o menos