Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Platinum™ Taq
Código de producto. 10358742
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
120 reacciones
300 reacciones
5000 reacciones
600 reacciones
Tamaño de la unidad:
120 reacciones
300 reacciones
5000 reacciones
600 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10358742 600 reacciones 600 reacciones
10033232 120 reacciones 120 reacciones
10277202 300 reacciones 300 reacciones
10728473 5000 reacciones 5000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10358742 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10966034
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Each box contains: Platinum Taq DNA Polymerase; 10X PCR Buffer (no magnesium chloride); 50mM magnesium chloride; KB Extender
ADN polimerasa termoestable de inicio en caliente, fiable y práctica, para PCR que proporciona una especificidad mejorada en comparación con la de la ADN polimerasa Taq
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extention of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
Utilice la ADN polimerasa Platinum Taq para la amplificación de ADN de moldes genómicos complejos, virales y plasmídicos, así como en la RT-PCR. La propiedad de “inicio en caliente” de la preparación enzimática viene conferida por los anticuerpos monoclonales termolábiles que mantienen inactiva la ADN polimerasa Taq hasta el paso de desnaturalización inicial de la PCR.
  • Comodidad: prepare reacciones de PCR a temperatura ambiente.
  • Especificidad: la cinética de“inicio en caliente” reduce el recocido de primers, lo que mejora la producción
  • Tamaño del producto: se puede usar con productos de PCR de hasta 10 kb
  • Flexibilidad: KB Extender opcional ofrece más versatilidad en ensayos de PCR
Uso de la ADN polimerasa Platinum Taq
  • Al igual que con la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa Platinum Taq tiene una actividad transferasa terminal que no depende de plantillas y que añade una desoxiadenosina 3’ a los extremos del producto y tiene una actividad exonucleasa 5’→3’ (pero no una actividad exonucleasa 3’→5’).
  • Los productos de PCR generados con la ADN polimerasa Platinum Taq se pueden utilizar en las mismas aplicaciones posteriores sin modificar los protocolos
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, Biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), Fast PCR, Hot Start PCR, Análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RNAi, Investigación de epigenética y de ARN no codificante, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 x 120 µl de ADN polimerasa Platinum Taq
• 3 tampones para PCR 10X de 1,25 ml (sin cloruro magnésico)
• 1 x 1 ml de MgCl2 de 50 mm
• 1 x 1,3 ml de KB Extender
Almacenar a una temperatura entre -10 y -30 °C en un congelador que no forme escarcha.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción rápida o estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 600 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 600 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN