Learn More
Invitrogen™ Plásmido pCMV·SPORT-βgal
Product Code. 11563127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25μg
Unit Size:
25 microgramos
Product Code. Cantidad Unit Size
11563127 25μg 25 microgramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Product Code. 11563127 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 10586014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    323.90€ / 25 microgramos
    Ahorro 86.10€
    21% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Se utiliza como control positivo para supervisar la expresión en células eucariotas.
  • El plásmido contiene el gen indicador b-galactosidasa (b-gal) de E. coli clonado como fragmento no I en el plásmido pCMV· SPORT1.
  • El plásmido también contiene el promotor de CMV por encima del gen b-gal, seguido por el t-intron SV40 y la señal de poliadenilación.
  • El gen b-lactamasa permite seleccionar la resistencia a la ampicilina en E. coli.
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, ensayos de beta-galactosidasa, bioproducción, expresión constitutiva/ensayos de actividad enzimática y de proteínas, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
Order Info
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Promotor CMV
Tipo de producto Plásmido
Gen marcador Beta-gal (lacZ)
Agente de selección (eucariótico) Ninguno
Contenido y almacenamiento Almacenar a +4 °C. Almacenar a -20 °C a largo plazo.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Cantidad 25μg
Vector pCMV
Para utilizar con (aplicación) Ensayos con indicadores, expresión constitutiva