Learn More
Invitrogen™ Plasmid pBR322
Código de producto. 11598726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 µg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11598726 25 µg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 11598726 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15367014
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Includes
pBR322 se suministra en 0,25 μg/μl en 10 mm de tris-HCl (pH 7,4), 5 mm de NaCl, 0,1 mm de EDTA.
Columna preempaquetada
El plásmido pBR322 (1) contiene tres lugares de reconocimiento de restricción de endonucleasa únicos dentro del gen !-lactamasa (AMPR) y ocho lugares únicos dentro del gen TetrR. El plásmido, purificado a partir de DH10B E. coli, también tiene 14 lugares de reconocimiento de restricción de endonucleasa únicos no seleccionable. Los sitios de escisión únicos para HiNd III y CLA I se encuentran en el promotor del gen de resistencia a la tetraciclina. La inserción de ADN en cualquiera de estos dos lugares suele provocar la pérdida de resistencia a la tetraciclina. Pruebas de rendimiento y calidad: La pureza, la estructura del ADN y los patrones de fragmentación de endonucleasa de restricción seleccionados se verifican mediante el análisis en gel de agarosa. La transformación de E. coli HB101 para asegurar la AMPR y el TetrR se confirma mediante la aplicación de placas en medio selectivo.
Clonación, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Concentración 0,25 µg/µl
Contenido y almacenamiento pBR322 se suministra a 0,25 µg/µl en 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4), 5 mm de NaCl, 0,1 mm de EDTA. Almacenar a +4 °C.
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Tipo de producto Plásmido
Cantidad 25 µg
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Vector pBR322