Learn More
Invitrogen™ pIZ/V5-His Vector Kit
Código de producto. 10674383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10674383 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10674383 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V800001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
El kit InsectSelect incluye 20 μg de cada uno de pIZ/V5-His y pIZ/V5-His/CAT superenrollados y liofilizados, 2 μg de primer de secuenciación inversa OpIE2 liofilizado, 1 g de Zeocin, reactivo Cellfectin, y 1 l de medio para la línea celular de insecto elegida. Las células Sf9 se suministran con medios para insectos GIBCO Grace, mientras que las células High Five se suministran con medio sin suero GIBCO Express Five. El kit de vectores pIZ/V5-His contiene únicamente los vectores de expresión y el primer según lo descrito anteriormente.
Para una expresión de alto nivel en una variedad de células de insectos
  • Este vector excepcionalmente pequeño tiene varias características que facilitan la expresión, el análisis y la detección de proteínas recombinantes en células de insectos
  • El promotor OpIE2 de la expresión constitutiva
  • El gen de resistencia al Zeocin para la selección rápida de líneas de células transfectadas de forma estable
  • Secuencia de epítopo C-terminal V5 y polihistidina (6xHis) para la detección con anticuerpo anti-V5 de Invitrogen y purificación rápida mediante resina quelante de níquel
Expresión de proteínas constitutivas en células de insectos, expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor OplE2
Tipo de producto Vector de expresión de células de insectos
Contenido y almacenamiento El kit InsectSelect™ incluye 20 μg cada uno de pIZT/V5-His y pIZT/V5-His/CAT superenrollados y liofilizados, 2 μg de cebadores de secuenciación inversa OpIE2 liofilizados,1 g de Zeocin™, reactivo Cellfectin™ y 1 L de medio para la línea de células de insectos elegida. Las células Sf9 se suministran con medios para insectos GIBCO™ Grace, mientras que las células High Five™ se suministran con medio sin suero GIBCO™ Express Five™. El kit de vectores pIZ/V5-His contiene únicamente los vectores de expresión y el cebador según lo descrito anteriormente. Almacene las células de insectos congeladas en nitrógeno líquido. Conserve el medio y el reactivo Cellfectin™ a +4°C. Conservar todos los demás reactivos a -20°C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Posición de la etiqueta de la proteína (a su gen) C-terminal
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 1 kit
Vector pIZ
Línea de productos InsectSelect