Learn More
Invitrogen™ Vectores de expresión de Pichia pastoris pGAPZ A, B, y C
Descripción
Includes
Todos los vectores son superenrollados y se suministran liofilizados. Con el vector pGAPZ se proporciona una cepa de control de expresión positiva lacZ .
pGAPZ A, B, & C and pGAPZ A, B, & C are expression vectors designed for high-level, constitutive expression in Pichia pastoris. pGAPZ and pGAPZ were created by replacing the methanol-regulated AOX1 promoter with the constitutive, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAP) promoter in the backbone of the pPICZ vectors. Although the yield of any protein constitutively expressed in the Pichia system is dependent on the toxicity of the protein to yeast, constitutive expression under the control of pGAPZ or pGAPZ vectors can sometimes produce greater yields than inducible expression (1).
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | GAP |
| Tipo de producto | Vector de expresión de Pichia |
| Contenido y almacenamiento | Todos los vectores están superenrollados y se suministran liofilizados (almacenamiento a -20 °C). Con el vector pGAPZ se proporciona una cepa de control de expresión positiva lacZ . Almacenar cepas a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Zeocin™ (Zeor) |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo c-Myc |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 20μg |
| Vector | pGAP |