Learn More
Invitrogen™ PCR SuperMix
Código de producto. 10093152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10093152 100 reacciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 10093152 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10572014
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Mezcla lista para su uso de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP para una amplificación de la PCR eficaz
PCR SuperMix is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification. Simply add template and primers, reducing set-up time by half. PCR SuperMix contains Mg2+, dNTPs, and recombinant Taq DNA Polymerase at concentrations sufficient for routine PCR of fragments up to 5 kb. PCR SuperMix is supplied at a 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions.
Simplemente tiene que añadir el molde y los cebadores, lo que reduce el tiempo de preparación a la mitad. PCR SuperMix contiene Mg2+, dNTP y ADN polimerasa Taq recombinante en concentraciones suficientes para PCR de rutina de fragmentos de hasta 5 kb. PCR SuperMix se suministra en una concentración 1,1X para permitir que aproximadamente el 10 % del volumen de la reacción final se use para añadir soluciones de moldes y cebadores.
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante y PCR rutinaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.1X
Contenido y almacenamiento Contiene 4 viales (1,125 ml cada uno) de PCR SuperMix.
Componentes:
22 mm de Tris-HCl (pH 8,4), 55 mm de KCl, 1,65 mm de cloruro de magnesio, 220 μm de dGTP, 220 μm de dATP, 220 μm de dTTP, 220 μm de dCTP, 22 u/ml de ADN polimerasa Taq recombinante y estabilizadores.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto PCR SuperMix
Cantidad 100 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN