Learn More
Invitrogen™ pCEP4 Mammalian Expression Vector
Descripción
Includes
20 μg de cada vector se suministran superenrollados y liofilizados.
- Contienen el gen EBNA-1 para la expresión episómica en líneas de células de primates y caninos.
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, expresión constitutiva, expresión episómica, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, desarrollo de líneas celulares estable
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector de expresión de mamíferos |
| Agente de selección (eucariótico) | Higromicina |
| Contenido y almacenamiento | 20 μg del vector pCEP4 en el tampón Tris-EDTA Conservar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de los vectores durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 20μg |
| Vector | pCEP4 |
| Mostrar más |