Learn More
Invitrogen™ pcDNA™4/TO Mammalian Expression Vector
Código de producto. 11540806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540806 20μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 11540806 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V102020
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Utiliza el promotor de CMV completo y añade elementos de control al operón de resistencia bacteriana a la tetraciclina para reprimir eficazmente y volver a reprimir la transcripción de una secuencia promotora de mamíferos especialmente fuerte.
  • Utiliza un mecanismo represor que bloquea la transcripción del potente promotor de CMV en ausencia de la tetraciclina.
  • Debido a que los elementos del sistema T-REx no utilizan transactivadores víricos, el usuario puede lograr una expresión de alto nivel a partir de un promotor de CMV completo sin la activación secundaria y no específica de los genes anfitriones.
  • Se han insertado dos secuencias de operador de tetraciclina (TetO2) entre la caja TATA del promotor de CMV y el sitio de inicio transcripcional: La secuencia de TetO2 en sí misma no tiene ningún efecto en la expresión cuando la proteína represora de tetraciclina (TR) está presente, ya que une eficazmente a los sitios TetO2 y bloquea el inicio de la transcripción.
  • La tetraciclina añadida al medio de cultivo se une a la proteína TR y cambia su conformación.
  • Este cambio hace que la proteína TR libere los sitios TetO2, lo que reduce la transcripción del promotor de CMV para la expresión de alto nivel del gen de interés.
  • Los niveles de expresión se pueden modular en función de la concentración de tetraciclina y pueden inducirse a niveles que se logran con vectores de expresión CMV constitutiva
  • Zeocin o el gen de resistencia a la higromicina para la selección eficaz de líneas de células de mamíferos estables.
  • Sitio de clonación múltiple de gran tamaño para simplificar la clonación
Expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada, integración dirigida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Tipo de entrega Transfección
Agente inductor Tetraciclina
Promotor CMV/TO
Tipo de producto Vector de expresión de mamíferos
Agente de selección (eucariótico) Zeocin™
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pcDNA
Línea de productos T-REx, pcDNA
Para utilizar con (aplicación) Expresión regulada