Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Código de producto. 10584043
Cambiar vista
Click to view available options
Vector:
Vectores TOPO-TA, pcDNA
Cantidad:
20 reacciones
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vector Cantidad Tamaño de la unidad
10584043 Vectores TOPO-TA, pcDNA 40 reacciones cada uno
10575383 Vectores TOPO-TA, pcDNA 20 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10584043 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K480040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00€
    1919.70€ / 40 reacciones
    Ahorro 510.30€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Proporciona una estrategia eficaz de clonación en un solo paso en 5 minutos para la inserción directa de productos de PCR amplificados con la Taq polimerasa en el vector plasmídico
  • No se requieren ligasas, procedimientos posteriores a la PCR ni primers de PCR con secuencias específicas
  • Una vez clonado, analizado y transfectado, el producto de PCR se expresará directamente en líneas celulares de mamíferos
  • El vector pcDNA3.1/V5-His TOPO presenta un fuerte promotor de CMV para una expresión constitutiva de alto nivel
  • Etiqueta del epítopo C-terminal V5 para una detección eficaz de las proteínas recombinantes con un anticuerpo anti-V5
  • Secuencia de polihistidina de terminal C (6xHis) para purificación con resina quelante de níquel y detección con un anticuerpo anti-His (terminal C)
  • La activación del vector pcDNA3.1/V5-His-TOPO permite que los productos de PCR se liguen en 5 minutos sobre la mesa de trabajo para producir recombinantes del 90 %
  • El vector presenta un fuerte promotor del CMV para una expresión constitutiva de alto nivel
  • Etiqueta del epítopo C-terminal V5 para una detección eficaz de las proteínas recombinantes con un anticuerpo anti-V5
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Promotor CMV
Tipo de producto Kit de expresión TOPO TA
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Contenido y almacenamiento 2 x Caja 1 (conservar a -20°C)
• 20 μl de pcDNA™3.1/V5-His-TOPO™ (10 ng/μl)
• 100μl de tampón 10X para PCR
• 10μl de mezcla dNTP (50 mM)
• 50μl de solución salina
• 1 ml de agua estéril
• 10μl de muestra de control para PCR (50 ng/μl)
• 10μl de cebadores de control para PCR (100 ng/μl cada uno)
• 20 μl de cebador de secuenciación T7 (100 ng/μl)
• 20μl de Cebador de secuenciación inversa BGH (100 ng/μl)
• 10 μl de plásmido de control de expresión (500 ng/μl)
2 x Caja 2 (conservar a -80°C)
• 21 x 50 μl células TOP10 de E. coli cells
• 50 μl de ADN de control pUC19 (10 pg/μl)
• 6 ml de S.O.C. Medio
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Método de clonación TOPO-TA
Cantidad 40 reacciones
Vector Vectores TOPO-TA, pcDNA
Línea de productos TOPO, pcDNA
Para utilizar con (aplicación) Expresión constitutiva