Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 (-) Mammalian Expression Vector
Descripción
Includes
Se suministran 20 μg de este vector pcDNA3.1(-), así como un control de expresión, superenrollados y liofilizados.
- Contiene un marcador seleccionable de Geneticin y un sitio de clonación múltiple con orientación de avance
- Para uso solo o en cotransfecciones
- Promotor del citomegalovirus (CMV) para una expresión de alto nivel
- Gran sitio de clonación múltiple en orientaciones de retroceso (-)
- Señal de poliadenilación de la hormona de crecimiento bovino (BGH) y secuencia de finalización de la transcripción para una mayor estabilidad de ARNm
- Origen de SV40 para la replicación episomal y rescate de vector sencillo en líneas celulares que expresan el antígeno T grande (es decir, COS-1 y COS-7)
- Gen de resistencia a la ampicilina y origen de pUC para la selección y el mantenimiento en E. coli
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector de expresión de mamíferos |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | Se suministran 20 μg de este vector pcDNA™3.1(-), así como un control de expresión, superenrollados y liofilizados. Conservar a -20°C. Se garantiza la estabilidad de los vectores durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 20μg |
| Vector | pcDNA |
| Línea de productos | pcDNA |
| Mostrar más |