Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/myc-His A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Código de producto. 10778994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10778994 20μg 1 set
1 options
Código de producto. 10778994 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V80020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1806.00€
    1521.54€ / 1 sets
    Ahorro 284.46€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Contienen un promotor fuerte y un marcador de selección para generar líneas celulares estables
  • Incluye una etiqueta de epítopo para facilitar la detección con anticuerpo monoclonal y purificación rápida en la resina quelante de níquel
  • Cada vector está disponible en tres marcos de lectura para simplificar la clonación en el marco con etiqueta de fusión
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Promotor CMV
Tipo de producto Vector de expresión de mamíferos
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Contenido y almacenamiento Los vectores (y el control de expresión apropiado) se suministran superenrollados y liofilizados. Almacenado a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los vectores durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo c-Myc
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pcDNA
Línea de productos pcDNA
Para utilizar con (aplicación) Expresión constitutiva