Learn More
Invitrogen™ pBudCE4.1 Mammalian Expression Vector
Código de producto. 11510856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510856 20μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 11510856 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V53220
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Includes
20 μg cada uno de los vectores de control positivo pBudCE4.1 y pBudCE4.1/lacZ/CAT que se suministran superenrollados y liofilizados.
Diseñado para la expresión independiente de dos genes de un plásmido único en células de mamíferos
  • El uso de pBudCE4.1 para generar líneas celulares estables de expresión en mamíferos garantiza que haya un número de copia equivalente de cada gen en la célula; esto puede eliminar la expresión variable debido a las diferencias en el número de copia del gen
  • Proporciona cassettes de expresión con el promotor del CMV para la transcripción de alto nivel de genes con la etiqueta de epítopo c-myc opcional para una detección rápida y secuencia 6xHis para la purificación simple
  • Promotor EF-1α humano para la expresión de alto nivel de genes con etiqueta de epítopo V5 opcional para detección rápida y secuencia 6xHis para la purificación simple
  • Gen Sh ble (ZeoR) para una selección eficaz en células de mamíferos y E. coli con el agente de selección Zeocin™
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión multigénica, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Promotor EF-1α, CMV
Tipo de producto Vector de expresión de mamíferos
Agente de selección (eucariótico) Zeocin™
Contenido y almacenamiento 20 μg cada uno de los vectores de control positivo pBudCE4.1 y pBudCE4.1/lacZ/CAT que se suministran superenrollados y liofilizados. Conservar a -20°C. Se garantiza la estabilidad de los vectores durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5, Etiqueta de epítopo c-Myc
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pBud
Para utilizar con (aplicación) Expresión multigénica