Learn More
Invitrogen™ pBAD202 Directional TOPO™ Expression Kit
Descripción
El uso de enzimas de restricción para clonar un gen en un vector de expresión a menudo obliga a comprometer la secuencia final de inserción, sobre todo cuando no hay sitios de restricción útiles cerca de la secuencia de codificación de los genes. Esto puede dar lugar a un espaciado subóptimo de los elementos de expresión o a la incorporación de residuos de aminoácidos no nativos, lo que a su vez reduce los niveles de expresión o causa la producción de proteínas no funcionales.
- Los vectores de expresión TOPO permiten insertar la secuencia de ADN exacta necesaria simplemente con realizar una PCR con cebadores diseñados adecuadamente.
- El vector de expresión recombinante resultante contiene una secuencia exacta de ADN sin regiones no codificantes
- Varios vectores de expresión se adaptan para la clonación TOPO direccional, lo que permite utilizar polimerasas de corrección y clonar los productos de PCR en una orientación específica.
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Agente inductor | Arabinosa |
| Promotor | araBAD |
| Tipo de producto | Kit de expresión TOPO |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Kanamicina (KanR) |
| Cepa bacteriana o de levadura | LMG194, TOP10 |
| Hendidura | Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa) |
| Sistema de expresión | E. coli |
| Mecanismo de expresión | Expresión basada en células |
| Mostrar más |