Learn More
Invitrogen™ pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expression Kit
Código de producto. 10114702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10114702 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10114702 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K37001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1346.00€
    1063.34€ / 20 reacciones
    Ahorro 282.66€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Includes
Todos los reactivos necesarios para una PCR (excepto la Taq polimerasa), incluidos 200 ng de vector pBAD/Thio-TOPO activado por topoisomerasa I, agua estéril, dNTPs, tampón de PCR 10X, solución salina, plantilla de control y primers, L-arabinosa al 20 %, primers de secuenciación o detección de PCR y un plásmido de control de expresión. La segunda caja contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, incluidas 21 alícuotas de un solo uso de 50 μl de E. coli TOP10 químicamente competente, medio SOC y plásmido de control superenrollado pUC19.
Diseñado para la clonación en un solo paso y la expresión regulada de proteínas de fusión a la tiorredoxina en E. coli
  • El vector pBAD/Thio-TOPO codifica la tiorredoxina His-Patch como socio de fusión N-terminal
  • La fusión de la tiorredoxina puede aumentar significativamente la solubilidad de muchas proteínas difíciles de expresar y mejorar la producción de proteínas
  • El vector presenta un promotor de araBAD para una expresión completamente regulada en el vector activado por E. coli I para la clonación TOPO en 5 minutos de productos de PCR amplificados por Taq
  • Etiqueta de polihistidina C-terminal (6xHis) para la purificación con resina quelante de níquel y para la detección con un anticuerpo anti-His (C-terminal)
  • Epítopo C-terminal V5 para la detección con un anticuerpo anti-V5
  • Sitio de escisión de enterocinasas para una escisión eficaz de la etiqueta de fusión N-terminal con enterocinasa EKMax
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Agente inductor Arabinosa
Promotor araBAD
Tipo de producto Kit de expresión lentiviral
Agente de selección (eucariótico) Ninguno
Contenido y almacenamiento Cada kit de expresión pBAD/TOPO™ ThioFusion™ contiene dos cajas y el medio E. coli LMG194. La caja de expresión pBAD/TOPO™ ThioFusion™ contiene todos los reactivos necesarios para la PCR (excepto polimerasa Taq), entre los que se incluyen 200 ng de vector pBAD/Thio-TOPO™ activado por topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampón 10X para PCR, solución salina, plantilla de control y cebadores, L-arabinosa al 20%, cebadores para secuenciación o cribado por PCR y un plásmido de control de expresión. Conservar a -20°C. La caja One Shot™ contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, entre los que se incluyen 21 alícuotas de un solo uso de 50 μl de E. coli TOP10 químicamente competente, medio S.O.C. y plásmido de control superenrollado de pUC19. Conservar la caja One Shot™ a -80°C. Conservar el medio E. coli LMG194 entre 2 y 8°C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Hendidura Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa)
Sistema de expresión E. coli
Mecanismo de expresión Expresión basada en células
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5, Tiorredoxina
Método de clonación TOPO-TA
Cantidad 20 reacciones
Vector pBAD
Línea de productos TOPO, ThioFusion