Learn More
Invitrogen™ pBAD/Myc-His Kit
Descripción
Includes
20 μg de cada vector pBAD/Myc-His A, B y C; 20 μg de pBAD/Myc-His/lacZ, L-arabinosa al 20 %, y punciones de E. coli LMG194 y TOP10.
- Promotor de araBAD para una expresión completamente regulada
- Señales de inicio de traducción optimizadas para la expresión de E. coli
- Etiqueta de polihistidina C-terminal (6xHis) para la purificación con resina quelante del níquel o para la detección con un anticuerpo anti-His (C-terminal)
- Epítopo de c-myc C-terminal para detección y análisis con un anticuerpo anti-myc
- Se proporcionan tres vectores (A, B y C): Cada uno tiene la etiqueta C-terminal en un marco de lectura diferente en relación con el sitio de clonación múltiple para simplificar la clonación en el marco del gen
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Agente inductor | Arabinosa |
| Promotor | araBAD |
| Tipo de producto | Vector de expresión bacteriana |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | El kit pBAD/Myc-His incluye 20 μg del vector pBAD/Myc-His A, B, & C; 20 μg de pBAD/Myc-His/lacZ, medios L-arabinosa al 20%, E. coliTOP10 y LMG194. Los vectores y la L-arabinosa al 20% se deben conservar a -20 °C. Conservar los medios LMG194 y TOP10 a una temperatura de 2 a 8 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Hendidura | Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa) |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta de epítopo c-Myc |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Mostrar más |