Learn More
Invitrogen™ pBAD/His Kit
Descripción
Includes
20 μg de cada vector pBAD/His A, B y C; 20 μg de pBAD/His/lacZ, 1 ml de L-arabinosa al 20 %, punciones de E. coli LMG194 y TOP10.
- Promotor de araBAD para una expresión completamente regulada
- Señales de inicio de traducción optimizadas para la expresión de E. coli
- Etiqueta de polihistidina N-terminal (6xHis) para la purificación con resina quelante del níquel y para la detección con un anticuerpo anti-HisG
- Epítopo N-terminal Xpress para detección y análisis con un anticuerpo anti-Xpress
- Sitio de escisión de enteroquinasa para eliminar la etiqueta N-terminal después de la purificación
- Se proporcionan tres vectores (A, B y C): cada uno tiene la etiqueta N-terminal en un marco de lectura diferente en relación con el sitio de clonación múltiple para simplificar la clonación de genes dentro de un marco
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Agente inductor | Arabinosa |
| Promotor | araBAD |
| Tipo de producto | Vector de expresión bacteriana |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | El kit pBAD/His incluye 20 μg de cada vector pBAD/His A, B & C; 20 μg de pBAD/His/lacZ, 1 ml de medios L-arabinosa al 20% y E. coli TOP10 y LMG194. Los vectores y la L-arabinosa al 20% se deben conservar a -20 °C. Conservar los medios LMG194 y TOP10 a una temperatura de 2 a 8 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Hendidura | Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa) |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x) |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- pBAD/His Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.