Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Oligofectamine™
Código de producto. 10023392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10023392 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 10023392 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12252011
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Contiene un vial (1 ml) de reactivo Oligofectamine.
Formulación exclusiva para la transfección de oligonucleótidos y ARN interferente pequeño (ARNip) en células eucariotas
El reactivo de transfección Oligofectamine forma complejos estables con oligos y permite una transfección eficaz en células eucariotas de un modo muy específico, aunque no tóxico. El reactivo Oligofectamine es apto para objetivos nucleares y citoplasmáticos y transfección a una gran variedad de líneas de células, incluidas CHO, HEK-293, NIH 3T3 y HeLa.
Uso del reactivo de transfección Oligofectamine
  • El reactivo Oligofectamine es fácil de usar porque proporciona un protocolo simple y rápido
  • Basta con diluir el reactivo Oligofectamine, mezclarlo con oligonucleótido y añadirlo a las células
  • El reactivo Oligofectamine requiere cantidades nanomolares de oligonucleótidos «antisense», por lo que reduce la cantidad de valiosos oligonucleótidos necesarios en hasta mil veces
  • Ideal para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se ha demostrado que funciona para las transfecciones de ARNip y se recomienda para la realización de experimentos de derribo de ARNi en células HeLa
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ARN, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, aislamiento de ARN total, ARN total de tejidos y células de animales, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de células vegetales, ARN total de levadura, análisis de ARNi y ARN no codificante, aislamiento de miARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un vial (1 ml) de reactivo Oligofectamine™. Almacenar a 4 °C. No la congele.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ARNip sintético
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Oligofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 1 ml
Compatible con suero No
Condiciones de envío Hielo húmedo