Learn More
Invitrogen™ Cebador Oligo(dT)20
Description
Used for first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase at temperatures of ≥50°C, Oligo(dT)20 Primer is a string of 20 deoxythymidylic acid residues that hybridizes to the poly(A) tail of mRNA. Oligo(dT)20 is recommended for use with SuperScript™ III Reverse Transcriptase, ThermoScript Reverse Transcriptase, or Cloned AMV Reverse Transcriptase.
Quality Control: This product is qualified in a first-strand cDNA synthesis reaction
Informations sur la commande
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Primer |
| Contenido y almacenamiento | • Cebador Oligo(dT) 16 (50μ L a 50μM) Conservar de –15 a –25°C. Alícuota para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. |
| Modificación del cebador 5' | Fosfato |
| Longitud del cebador | 20-mer |
| Secuencia del cebador | 5'd PO4 [(T)20]3' |
| Método de purificación | Purificado de gel, desalado |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Concentración | 50 μM |
| Primer | Oligo dT |
| Cantidad | 50 μl |
| Afficher plus |