Learn More
Invitrogen™ Oligo(dT)12-18 Cebador
Código de producto. 11513127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11513127 50 μL 25 microgramos
1 options
Código de producto. 11513127 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18418012
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cebador de oligo(dT)12-18 es adecuado para la síntesis del ADNc de primera cadena con transcriptasa inversa.
Oligo(dT)12-18 Primer is suitable for use in first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase. The primer hybridizes to the poly(A) tail of mRNA. It is phosphorylated on the 5' end to facilitate cloning of cDNA.
Performance and quality testing: Performance is evaluated in a first-strand cDNA synthesis reaction
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento • Oligo(dT)12-18 Primer in DEPC-treated water (25 μg at 50 μg/μL)
Store at –20°C.
Guaranteed stable for 6 months when properly stored.
Modificación del cebador 5' Fosfato
Secuencia del cebador 5'd PO4 [(T)12-18] 3'
Método de purificación Purificado de gel, desalado
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Concentración 50μg/μL
Primer Oligo dT
Cantidad 50 μL
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de la primera cadena del ADNc
Formulario Líquido