Learn More
Invitrogen™ NT-GFP Fusion TOPO™ Expression Kit
Descripción
Includes
Los kits de expresión GFP Fusion TOPO contienen dos cajas. La caja GFP Fusion TOPO TA Cloning contiene un vector linealizado y activado con la topoisomerasa I, los dNTP, la solución de sal, los primers y la plantilla de PCR de control, los primers directos e inversos para la secuenciación y detección de PCR, y un plásmido de control de expresión de GFP. La caja One Shot™ contiene reactivos de transformación que incluyen alícuotas de un solo uso de 50 μl de E. coli químicamente competente TOP10, medio SOC y un plásmido de control superhelicoidal.
- Proporciona el vector pcDNA3.1/NT-GFP-TOPO activado con la topoisomerasa I.
- Los fragmentos de ADN ampliados con Taq se ligan a estos vectores en una reacción rápida y sencilla de 5 minutos en la mesa de trabajo
- El vector está diseñado para la expresión de alto nivel de proteínas GFP de fusión transitorias o estables en una amplia variedad de células de mamíferos
- La expresión se detecta fácilmente en células vivas mediante fluorescencia
- Las proteínas recombinantes expresadas a partir de estos vectores se pueden detectar en Western blots con antisuero de GFP.
Análisis celular, ensayos con indicadores basados en células, adquisición de imágenes de células, expresión constitutiva, ensayos de actividad enzimática y de proteínas, ensayos de proteínas fluorescentes (p. ej., GFP), ensayos de proteínas fluorescentes (GFP)/expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Kit de expresión TOPO |
| Gen marcador | GFP (ciclo 3) |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de expresión GFP Fusion TOPO™ contienen dos cajas. La caja de clonación GFP Fusion TOPO™ TA contiene un vector linearizado y activado con la topoisomerasa I, dNTP, solución salina, muestra y cebadores de control para PCR, cebadores de secuenciación directa e inversa y cribado por PCR, y un plásmido de control de expresión GFP. Conservar a -20°C. La caja One Shot ¤ contiene reactivos de transformación que incluyen alícuotas de un solo uso de 50 μl de E. coli TOP10 One Shot™ químicamente competente, medio S.O.C. y un plasmídico de control superenrollado. Conservar la caja One Shot™ a -80°C. Se garantiza la estabilidad del kit durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Etiqueta de proteína | GFP (ciclo 3) |
| Método de clonación | TOPO-TA |
| Cantidad | 20 reacciones |
| Mostrar más |