Learn More
Invitrogen™ MultiSite Gateway™ Pro Plus, for flexible cloning of up to four DNA fragments into a Gateway™ destination vector
Código de producto. 10312203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10312203 20 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10312203 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12537100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
Incluye vectores y primers, células químicamente competentes Mach1 T1R y enzimas LR Clonase II Plus y BP Clonase II.
Para la clonación flexible de hasta cuatro fragmentos de ADN en vector de destino Gateway
  • Utilizando sitios att diseñados específicamente para la clonación recombinacional, clonar dos, tres o cuatro fragmentos de ADN en cualquier vector de destino Gateway que contenga sitios attR1 y attR2
  • El clon de expresión resultante está listo para aplicaciones de la expresión y el análisis posteriores
  • Clone múltiples fragmentos de ADN en un vector sin usar enzimas de restricción o ligasas
  • Aprovéchese de la amplia selección de vectores de destino de Gateway o cree vectores
  • Reemplace múltiples transfecciones de plásmidos con un solo vector que lleve todos los elementos de interés del ADN
  • Los kits MultiSite Gateway Pro están disponibles para la clonación de dos, tres o cuatro fragmentos de ADN y para la configuración flexible y personalizada de fragmentos de ADN en un vector de destino Gateway
Clonación, expresión constitutiva, clonación Gateway, expresión de mamíferos, expresión multigénica, Multisite Gateway, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor Ninguno (sin promoción)
Tipo de producto Vector de expresión de destino del sistema Gateway
Contenido y almacenamiento Los kits MultiSite Gateway™ Pro incluyen vectores y primers como se indica en la Tabla 1, células químicamente competentes One Shot™ Mach1™ T1R y enzimas LR Clonase™ II Plus y BP Clonase™ II. Almacenar las células a -80 °C. Almacene las enzimas de Clonase™ a -20 °C durante un máximo de 6 meses, o a -80 °C para su almacenamiento a largo plazo. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Método de clonación Gateway
Cantidad 20 reacciones
Vector Vectores MultiSite Gateway
Línea de productos Gateway
Para utilizar con (aplicación) Clone su propio promotor, expresión multigénica
compliance-icons
Nombre del producto
  • MultiSite Gateway Pro Plus, for flexible cloning of up to four DNA fragments into a Gateway destination vector
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine