Learn More
Invitrogen™ Mouse miR RNAi Select
Código de producto. 10741764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10741764 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10741764 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 100002319
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Diseñe fácilmente moléculas ARNi eficaces para obtener resultados fiables
  • Gracias a BLOCK-iT™ RNAi Designer, diseñe secuencias personalizadas de ARNip BLOCK-iT para obtener reducciones de expresión génica específicas y eficaces en cualquier organismo
  • Para mejorar la especificidad y estabilidad del objetivo en suero, disponemos de la química de ARNip ARNi™ Stealth
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
RNAi Type ARNip
Tipo de producto ARNi miR Select de ratón
Cantidad 1 Unidad
Target Ratón