Learn More
Invitrogen™ Tampón para PCR con ADN polimerasa Taq (10X)
Código de producto. 10043092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10043092 1 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 10043092 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18067017
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un tampón 10X [200 mm de Tris HCl (pH 8,4) y 500 mm de KCl]
  • Se suministra con 1 ml de MgCl2 de 50 mm.
  • Se incluye con Platinum Taq, Taq y el sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ para RT-PCR.
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante y PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de PCR de ADN polimerasa
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Cantidad 1 mL
Incluye • 10X Taq DNA Polymerase PCR Buffer, 2 x 1 mL
• 50 mM MgCl2, 1 mL
Store at -20°C.
Guaranteed stable for 6 months when properly stored.