Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Código de producto. 10388482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 unidades
3 x 500 unidades
5000 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
500 unidades
cada uno
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388482 100 unidades cada uno
10174512 500 unidades 500 unidades
11538906 3 x 500 unidades paquete de 3
10093102 5000 unidades cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10388482 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18038018
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contains: 20μL Taq DNA Polymerase (5U/μL); 1.25mL 10X PCR buffer (without magnesium); 1mL Magnesium Chloride (50mM)
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de moldes monocatenarios en presencia de dNTP y un cebador.
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
  • Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
  • Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
  • Aplicaciones: Amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
  • Fuente: La enzima nativa se purifica de Thermus aquaticus YT1.
  • Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
ChIP-on-Chip, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RNAi, investigación de ARN no codificante epigenética, PCR de rutina
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 20 μl de ADN polimerasa Taq (5 U/μl)
• 1,25 ml de tampón de PCR 10X (sin magnesio)
• 1 ml de cloruro de magnesio (50 mM)
Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. Estable durante 6 meses si se almacena adecuadamente.
Formato Enzima independiente
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR, PCR estándar
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 100 unidades
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN