Learn More
Gibco™ Mimic™ Sf9 Insect Cells
Código de producto. 10062692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10062692 1 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10062692 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12552014
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Modificado para expresar de forma estable una variedad de glicosiltransferasas de mamíferos
Las células de insecto Sf9 Mimic son un derivado de la línea celular de insecto Sf9. Por lo general, las células de insectos no pueden procesar N-glicanos hasta el punto en que lo hacen las células de mamíferos. Esto puede afectar la estructura de las proteínas, la función, la antigenicidad y la actividad enzimática. La adición de glicosiltransferasas de mamíferos a las células de insectos Sf9 Mimic™ permite la producción de N-glicanos biantenarios y sialilados terminalmente a partir de células de insectos. Las células se pueden utilizar para producir más proteínas similares a las de los mamíferos tanto en el baculovirus como en sistemas estables de expresión de insectos.
1 ml de células de insecto Sf9 Mimic se suministran congeladas en 60 % de TNM-FH completo, 30 % de FBS, 10 % de DMSO a una concentración de 107 células/ml.
Bioproducción, Cultivo celular, Cultivo celular de insectos, Expresión de insectos, Líneas celulares de expresión de insectos, Expresión de proteínas, Proteínas, Expresión, Aislamiento y análisis, Cultivo de células Sf9 y Sf21, Producción de vacunas virales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Línea de células Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Especie S. frugiperda
Línea de productos Mimic
Tipo de producto Células de insectos
Cantidad 1 mL