Learn More
Invitrogen™ MaV203 Competent Yeast Cells, Subcloning Scale
Descripción
- La cepa S. cerevisiae MaV203 contiene eliminaciones en genes GAL4y GAL80 endógenos para su uso con sistemas de dos híbridos basados en GAL4.
- Tiene mutaciones leu2 y trp1 para la selección de vectores de cebo y presa ProQuest.
- MaV203 contiene tres genes reporteros inducibles GAL4, que proporcionan cuatro fenotipos, para facilitar la identificación de los verdaderos interactores.
- Producciones de eficacia de transformación (250μ L de células) colonias de >1 x 106
- Controlar el ADN pMAB12 para confirmar la eficacia de la transformación y la preparación de medios de selección.
- PEG/acetato de litio precalificados para maximizar el número de transformantes.
- Células competentes con un formato de ADN portador ya incluido.
- Carece de episoma F'.
- Químicamente competente.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Expresión de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, sistemas de expresión de S. cerevisiae, expresión de levadura, dos híbridos en levadura
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tubo(s) |
| Tipo de producto | Células de levadura |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C). |
| Cepa bacteriana o de levadura | MaV203 |
| Tramado azul/blanco | No |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mejora la calidad de los plásmidos | No |
| Especie | S. cerevisiae |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 4 x 0,1 mL |
| Afficher plus |