Learn More
Invitrogen™ 24-Well Magnetic Separator
Código de producto. 10309022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
10309022 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10309022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor CS15024
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Un separador magnético
Para su uso con el kit de sangre ADNg 0,3 - 1,0 ml GeneCatcher™
  • Contiene seis imanes de neodimio alineados con los pocillos de una placa de 24 pocillos para un procesamiento eficaz del ADN unido a los gránulos magnéticos
  • La tecnología GeneCatcher es un novedoso método basado en gránulos magnéticos que de forma fiable y eficaz purifica el ADN sin ningún paso de centrifugación
  • Los kits de sangre ADNg GeneCatcher facilitan la extracción eficaz y fiable de ADN genómico (ADNg) de muestras de sangre humana, incluso cuando las muestras se han archivado, almacenado de forma deficiente o recogido en presencia de anticoagulantes como EDTA, heparina o citrato
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de sangre (a gran escala, > 1 ml), ADNg de sangre (a mediana escala, 100 μl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un separador magnético, que puede almacenarse a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Separador magnético MagnaRack™, separador magnético de partículas Magna-Sep™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos MagnaRack
Cantidad 1 unidad
Tipo Separador magnético