Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium
Código de producto. 10412313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10412313 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10412313 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K6803
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contiene los componentes exclusivos A (en formato de SoluPouchpowder o de líquido 1X) y B (en formato de tampón).
Diseñado específicamente para aumentar drásticamente la producción de proteínas recombinantes en sistemas de expresión E. coli regulados por T7 sin supervisar las densidades ópticas del cultivo ni añadir inductor.
  • La formulación exclusiva permite que el crecimiento E. coli alcance densidades de cultivo de 3 a 10 veces más elevadas que las densidades alcanzadas con los métodos tradicionales LB + IPTG.
  • Alcance una producción de proteínas de 3 a 10 veces más alta con mucho menos tiempo de trabajo.
  • Elimine los pasos de supervisión del D.E. que requieren mucho tiempo: inocule el medio de expresión E. coli MagicMedia preparado, realice el cultivo por la noche y coséchelo.
  • Reduzca el volumen de cultivo para simplificar los procesos de manipulación y ampliación.
  • Excelente para la expresión simultánea de varios clones para aplicaciones de alto rendimiento.
Bioproducción, Clonación, Transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Tipo de producto Medio de expresión E. Coli
Contenido y almacenamiento Componente A (líquido 1X) y componente B (líquido)
Almacenar en la oscuridad de 2 a 8 °C.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 1 L
Línea de productos MagicMedia