Learn More
Invitrogen™ Fago auxiliar M13KO7
Código de producto. 10433022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10433022 5 x 1 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 10433022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18311019
Apto para su uso con huéspedes M13 o fagómidos para la producción de ADN cs de vectores que contienen un origen de replicación igual o similar a f1
Preparado por la modificación del procedimiento de Vieira y Messing, este fago auxiliar de alto título elimina la necesidad de hacer y mantener una reserva separada de fago auxiliar. Contiene el gen Kmr y el origen p15A de replicación que le permite replicarse como plásmido dentro de las células. En el perfil del producto se proporcionan protocolos detallados para la producción de ADNmc.
  • Preparación práctica de ADNmc a partir de vectores fagómidos o M13
  • >1 x 10/11 pfu/ml
Clonación, mutagénesis
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C).
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo de producto Fago auxiliar M13KO7