Learn More
Invitrogen™ Cebador de secuenciación inversa M13
Descripción
Oligonucleotides complementary to a DNA template are necessary to prime DNA synthesis for sequencing reactions. We offer a wide selection of Invitrogen single-strand primers that may be used in either single- or double-stranded sequencing protocols. All sequencing primers are non-phosphorylated and are supplied lyophilized.
M13 Reverse Primer features include:
- Desalted and purified by gel filtration
- Assayed for function in automated sequencing reactions
- Supplied in quantity of 2 μg
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Primer |
| Contenido y almacenamiento | • Cebador de secuenciación invers M13 (2μg) Conservar en el congelador a– 20° C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Longitud del cebador | 17-mer |
| Secuencia del cebador | 5 ́d[CAGGAAACAGCTATGAC]3 ́ |
| Método de purificación | Desalado, purificado por filtración en gel |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Primer | M13 |
| Cantidad | 2 μg |
| Para utilizar con (aplicación) | Reacciones de secuenciación |
| Formulario | Liofilizado |