Learn More
Invitrogen™ Tampón de transcriptasa inversa M-MLV
Código de producto. 10512703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10512703 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10512703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18057018
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tampón de transcriptasa inversa de M-MLV de 1 ml y 500 μl de DTT (0,1 m)
Se suministra en una concentración de 5X.
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer is for use with Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT).
5X buffer composition
  • 250 mM Tris-HCl (pH 8.3)
  • 375 mM KCl
  • 15 mM MgCl2
Included with
  • M-MLV Reverse Transcriptase
  • SuperScript Reverse Transcriptase
  • SuperScript II Reverse Transcriptase
  • SuperScript III Reverse Transcriptase
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer does NOT contain actinomycin D, nucleotides, or dithiothreitol (DTT).
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Para utilizar con (aplicación) Transcripción reversa
Cantidad 1 mL
Incluye
• Tampón de transcriptasa inversa M-MLV (1 ml)
• 0,1 M de TDT (500 μl)
Almacenar a –20 °C.