Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa M-MLV (200 U/μ l)
Código de producto. 10338842
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10338842 200 reacciones cada uno
10247352 1.000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10338842 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 28025013
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ADN polimerasa recombinante que sintetiza una cadena de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN.
En comparación con AMV RT, transcriptasa inversa reversa del virus murina Moloney de leucemia murina Moloney (M-MLV RT) no dispone posee actividad de endonucleasas de ADN y tiene una actividad de ARNasa H más baja.
  • Termoestabilidad: actividad óptima a 37°C
  • Tamaño de ADNc: M-MLV se puede utilizar para sintetizar ADNc de primera cadena de un máximo de 7 kb
  • Aplicaciones: síntesis de ADNc de primera cadena, extensión de primers, secuenciación de ADNbc, bibliotecas de ADNc y RT-PCR
  • Fuente: Purificado a partir de la expresión de E. coli para el gen pol de M-MLV en un plásmido
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
  • Concentración: 200 u/μl
  • Definición de la unidad: Una unidad de M-MLV RT es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable en ácido en 10 minutos a 37 °C utilizando un primer poli(A)oligo(dT)25 como plantilla
  • Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8,3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)25, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
  • Temperatura óptima de reacción: 37 °C
  • Tamaño del producto final: 7 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• M-mLV RT, 200 μl (200 U/μl)
• Tampón de primera cadena 5X, 1 ml
• DTT, 500 μl (100 mM)
Almacenar a –20 °C.
Formato Tubo
Velocidad de reacción 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 37 °C
Cantidad 200 reacciones; 40.000 unidades
Transcriptasa inversa M-MLV
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 7 kb
Material de partida ARN