Learn More
Invitrogen™ Base de caldo de Luria (base de caldo LB de Miller)™, polvo
Código de producto. 11558866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11558866 2,5 kg 2.50 Kg
11548866 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11558866 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12795084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    335.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 14.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Luria broth (LB) is a popular, rich medium used to cultivate bacteria and to perform coliphage plaque assays.
Formulación por litro: 10 g de peptona SELECT 140, 5 g de extracto de levadura SELECT, 10 g de cloruro de sodio
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. 2,5 kg producen 100 l de caldo.
Formato Frasco
Tipo de medios LB
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 2,5 kg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli