Learn More
Invitrogen™ Base de caldo de Luria (base de caldo LB de Miller)™, polvo
Código de producto. 11548866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11548866 500 g 500 g
11558866 2,5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11548866 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12795027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    107.65€ / 500 g
    Ahorro 4.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Luria broth (LB) is a popular, rich medium used to cultivate bacteria and to perform coliphage plaque assays.
Formulación por litro: 10 g de peptona SELECT 140, 5 g de extracto de levadura SELECT, 10 g de cloruro de sodio
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. 500 g producen 20 l de caldo.
Formato Frasco
Tipo de medios LB
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 500 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli