Learn More
Invitrogen™ Low DNA Mass Ladder
Descripción
Includes
Escalera Low DNAmass™, 200μl en 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mm de EDTA
La escalera de masa baja de ADN Invitrogen está diseñada para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 100 bp a 2000 bp. La escalera de masa baja de ADN consta de seis fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de masa baja de ADN es idónea para la separación en geles de agarosa al 1–2 %.
Características destacadas de la escalera de masa baja de ADN
• Bandas nítidas y claras: fragmentos purificados mediante cromatografía para ofrecer resultados uniformes y fiables
• Cómoda: se suministra con tampón de carga de gel 10X BlueJuice para el seguimiento de la migración de ADN de la muestra
• Precisa: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Uso del producto
La escalera de ADN bicatenario se puede visualizar en geles de agarosa al 1–2 % tras la tinción con bromuro de etidio o SYBR Safe. La escalera está diseñada con bandas de ADN de intensidad creciente. Una cantidad exacta de ADN en cada banda permite la cuantificación aproximada de las muestras de ADN.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 200 µl Escalera de masa de ADN baja • 1 ml10X BlueJuice Gel Loading Buffer almacenar en -20° C. |
| Concentración | 0,1175 μg/μL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | No |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 2000 bp |
| Volumen (métrico) | 200 µl |
| Compatibilidad del gel | Gel de agarosa |
| N.º de reacciones | 50 aplicaciones |
| Cantidad | 23,5 μg |
| Mostrar más |