Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™
Código de producto. 12363563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,3 ml
1 mL
4 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12363563 0,3 ml cada uno
10462882 1 mL 1 ml
10615013 4 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12363563 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18324010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    354.65€ / 0.3 ml
    Ahorro 14.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Contains one vial of 1mL.
Reactivos de transfección catiónica-lipídica de primera generación formulados para transfección de ADN en células eucariotas
Lipofectamine™ Transfection Reagent is one of our first-generation, cationic-lipid transfection reagents formulated for the transfection of DNA into eukaryotic cells. Lipofectamine™ Transfection Reagent is a trusted, value reagent with many years of cited use in thousands of publications and with many cell lines.
El reactivo de transfección Lipofectamine® es uno de nuestros reactivos de transfección de lípidos catiónicos de primera generación formulado para la transfección de ADN en células eucariotas. El reactivo de transfección Lipofectamine® es un reactivo de transfección de confianza y económico con muchos años de uso citado en miles de publicaciones y con muchas líneas de células.
Con el reactivo de transfección Lipofectamine® obtendrá:
• Un reactivo de uso probado en aplicaciones de alto rendimiento
• Un reactivo fiable para establecer líneas de células estables
• Un reactivo que funciona bien con el reactivo PLUS™ para obtener una mayor expresión de proteínas
Una tecnología probada
Nuestros reactivos de marca Lipofectamine® han sido reconocidos como la gama de reactivos de transfección más citados, con decenas de miles de citas desde su lanzamiento en 1993 El reactivo de transfección Lipofectamine® no es una excepción al constituir un reactivo de confianza para una amplia gama de líneas celulares. Cuando se utiliza en combinación con el reactivo PLUS™, se ha demostrado que el reactivo de transfección Lipofectamine® funciona bien con células como BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblastos, queratinocitos, HT-29, MRC-5 y SK-BR3.
Una alternativa de «valor» para el ADN plasmídico
Un legado así conlleva el compromiso de proporcionar los mejores reactivos para todos los científicos y laboratorios, independientemente de sus capacidades de financiación. El reactivo de transfección Lipofectamine® es una alternativa económica para la transfección de ADN plasmídico en células eucariotas con un protocolo simplificado. Para conseguir unos resultados óptimos en una amplia variedad de condiciones de transfección de ADN plasmídico, recomendamos el reactivo Lipofectamine® LTX, debido a su equilibrio óptimo de potencia y baja citotoxicidad. El reactivo de transfección Lipofectamine® 2000 se recomienda si realiza transfecciones de una amplia gama de líneas de células o si desea transfectar ARN.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada unidad contiene uno o más viales de reactivo. Almacenar de 2–8 °C. Se garantiza la estabilidad del reactivo de transfección Lipofectamine™ durante 6 meses si se almacena correctamente.
Descripción Reactivo para transfección Lipofectamine™, 0,3 ml, líquido, Tipo de muestra de ADN plasmídico, Técnica de transfección basada en lípidos, No soluble en agua, Utilizado en ARNi, Transfección, Estable en condiciones normales, Temperatura de almacenamiento entre 2 y 8 °C
Tipo de célula Célula primaria, célula difícil de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Formulación Líquido
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Incluye Cada unidad contiene uno o varios viales de reactivo.
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 0,3 ml
Compatible con suero No
Condiciones de envío Hielo húmedo